Merck
690015
Sigma-Aldrich
o-Xylylendiamin
95%
Synonym(e):
α,α′-Diamino-o-xylene, 1,2-Bis-(aminomethyl)-benzol
Größe auswählen
1 G
CHF 441.00
CHF 441.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 441.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H12N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
136.19
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 441.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
≥94.0% (GC)
95%
Form
liquid
Funktionelle Gruppe
amine
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
NCc1ccccc1CN
InChI
1S/C8H12N2/c9-5-7-3-1-2-4-8(7)6-10/h1-4H,5-6,9-10H2
InChIKey
GKXVJHDEWHKBFH-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)