Merck
P9255
Sigma-Aldrich
Pyridoxal 5′-Phosphat Hydrat
≥98%
Synonym(e):
Pyridoxalphosphat, 3-Hydroxy-2-methyl-5-([phosphonooxy]-methyl)-4-pyridincarbaldehyd, Codecarboxylase, PLP, Pyridoxal-5-phosphat
Größe auswählen
1 G
CHF 61.70
5 G
CHF 210.00
25 G
CHF 819.00
CHF 61.70
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 61.70
5 G
CHF 210.00
25 G
CHF 819.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H10NO6P · xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
247.14 (anhydrous basis)
Beilstein:
234749
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352205
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.79
CHF 61.70
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Biologische Quelle
synthetic (organic)
Assay
≥98%
Form
powder
Methode(n)
HPLC: suitable
Farbe
beige
off-white to yellow
mp (Schmelzpunkt)
140-143 °C
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CC1=NC=C(COP(O)(O)=O)C(C([H])=O)=C1O
InChI
1S/C8H10NO6P/c1-5-8(11)7(3-10)6(2-9-5)4-15-16(12,13)14/h2-3,11H,4H2,1H3,(H2,12,13,14)
InChIKey
NGVDGCNFYWLIFO-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Pyridoxal-5′-Phosphat (PLP) wird in einem mehrstufigen Prozess synthetisiert. Die zwei Signalwege sind Pyridoxalphosphat-biosynthetisches Protein (PdxA)-Pyridoxin-5′-phosphatsynthase (PdxJ) und die Pyridoxal-5′-phosphatsynthase-Untereinheit PDX1/PDX2.[1] Seine aktive Form ist Pyridoxin.[2]
Anwendung
Pyridoxal-5′-Phosphathydrat wurde auch verwendet:
  • als ein Referenzstandard zur Quantifizierung von Vitamin B6 in Futter- und Verdauungsbreiproben unter Verwendung hochauflösender Flüssigkeitschromatographie (HPLC)[3]
  • in einer D-Aminosäuretransferasen-Reaktion(10)
  • als ein Cofaktor für die L-Glutaminsäure-Decarboxylase[4]
Biochem./physiol. Wirkung
Pyridoxal-5′-Phosphat (PLP) unterstützt den Kohlenhydrat- und Fettstoffwechsel, indem es als ein Cofaktor wirkt. Seine Hauptaufgabe ist die Katalysierung der enzymatischen Reaktionen, die an der Synthese von Sphingolipiden und an der Synthese der Neurotransmitter (Dopamin und Serotonin) beteiligt sind.[2] PLP wird in Studien über PLP-abhängige enzymaktive Siten verwendet. PLP ist auch ein Cofaktor für eine Vielzahl von Enzymen, einschließlich der mitochondrialen 5-Aminolevulinsäure-Synthase (ALAS)[5] Cysteindesulfurase,[6] Cystathionin-γ-Synthase (CGS),[7] Ornithin-4,5-Aminomutase (OAM) [8] und D-Serin-Dehydratase.[9]
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Structure of the mitochondrial aminolevulinic acid synthase, a key heme biosynthetic enzyme
Brown BL, et al.
Structure, 26(4), 580-589 (2018)
Functional characterization of the eukaryotic cysteine desulfurase Nfs1p from Saccharomyces cerevisiae
Muhlenhoff U, et al.
Test, 279(35), 36906-36915 (2004)
A catalytic mechanism that explains a low catalytic activity of serine dehydratase like-1 from human cancer cells: crystal structure and site-directed mutagenesis studies
Yamada T, et al.
Biochim. Biophys. Acta Gen. Subj., 1780(5), 809-818 (2008)
Physical and enzymological interaction of Bacillus subtilis proteins required for de novo pyridoxal 5?-phosphate biosynthesis
Belitsky BR
Journal of Bacteriology, 186(4), 1191-1196 (2004)
Structure of the cystathionine gamma-synthase MetB from Mycobacterium ulcerans
Clifton MC, et al.
Acta Crystallographica. Section F, Structural Biology Communications, 67(9), 1154-1158 (2011)
Artikel
Serotonin is stored in cells and metabolized by MAO, influencing CNS, GI, and platelet functions.
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. Is the purity 100% stated on the certificate an as is value or an anhydrous value?
    1 answer
    1. The percentage purity reported in the Certificate of Analysis refers to the peak area corresponding to pyridoxal 5-phosphate as a percentage of the total area of all peaks present in the chromatogram during HPLC analysis. The reported value for the "Purity (HPLC)" specification does not consider water content, unlike Certified Reference Materials. However, water content is determined as a separate specification.
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf