Merck
711462
Sigma-Aldrich
o-Xylylendiamin -dihydrochlorid
≥98%
Synonym(e):
α, α′-Diamino-o-xylol -dihydrochlorid, 1,2-Bis-(aminomethyl)-benzol -dihydrochlorid
Größe auswählen
5 G
CHF 321.00
CHF 321.00
Voraussichtliches Versanddatum17. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
CHF 321.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H12N2 · 2HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
209.12
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 321.00
Voraussichtliches Versanddatum17. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
≥98%
98.0-102.0% (calculated on dry substance, AT)
Form
crystals
Verunreinigungen
~4% water
Funktionelle Gruppe
amine
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Cl.Cl.NCc1ccccc1CN
InChI
1S/C8H12N2.2ClH/c9-5-7-3-1-2-4-8(7)6-10;;/h1-4H,5-6,9-10H2;2*1H
InChIKey
VDEOIFDDSWXYDA-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Anthony P Green et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 53(40), 10714-10717 (2014-08-21)
The widespread application of ω-transaminases as biocatalysts for chiral amine synthesis has been hampered by fundamental challenges, including unfavorable equilibrium positions and product inhibition. Herein, an efficient process that allows reactions to proceed in high conversion in the absence of