Merck
689742
Sigma-Aldrich
2-Jod-4-Nitrophenol
≥98.0%, ≥98.0% (HPLC)
Synonym(e):
4-Hydroxy-3-iod-nitrobenzol
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H4INO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
265.01
Beilstein:
2519781
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
≥98.0% (HPLC)
≥98.0%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
89-94 °C
SMILES String
Oc1ccc(cc1I)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H4INO3/c7-5-3-4(8(10)11)1-2-6(5)9/h1-3,9H
InChIKey
BKQFOYCEUMVWOW-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable