Merck
689157
Sigma-Aldrich
1-Butyl-3-methyl-imidazolium-methylcarbonat -Lösung
~50% in methanol
Synonym(e):
BMIM MeOCO2
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H18N2O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
214.26
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Konzentration
~50% in methanol
Verunreinigungen
≤0.05% water
Brechungsindex
n20/D 1.404
SMILES String
COC([O-])=O.CCCCn1cc[n+](C)c1
InChI
1S/C8H15N2.C2H4O3/c1-3-4-5-10-7-6-9(2)8-10;1-5-2(3)4/h6-8H,3-5H2,1-2H3;1H3,(H,3,4)/q+1;/p-1
InChIKey
LMNFQNYYIIOYFR-UHFFFAOYSA-M
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 1 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
50.0 °F
Flammpunkt (°C)
10 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)