Merck
688894
Sigma-Aldrich
Methyl-3-aminocrotonat
Arxada quality, 98.0-100.3 % (w/w) (GC)
Synonym(e):
3-Amino-2-butensäure-methylester
About This Item
Lineare Formel:
CH3C(NH2)=CHCOOCH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
115.13
Beilstein:
956592
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Form
crystals
Qualität
Arxada quality
Hersteller/Markenname
Arxada AG
Konzentration
98.0-100.3 % (w/w) (GC)
Verunreinigungen
≤1.0 % (w/w) water (Karl Fischer)
mp (Schmelzpunkt)
81-83 °C (lit.)
81.0-84.0 °C
SMILES String
COC(=O)\C=C(\C)N
InChI
1S/C5H9NO2/c1-4(6)3-5(7)8-2/h3H,6H2,1-2H3/b4-3+
InChIKey
XKORCTIIRYKLLG-ONEGZZNKSA-N
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
213.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
101 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves