Merck
687561
Sigma-Aldrich
(Rp)-2-(tert-Butylthio)-1-(Diphenylphosphino)ferrocen
98%
Synonym(e):
(1S)-1-(tert.-Butylthio)-2-(diphenylphosphino)-ferrocen, (R)-FeSulPhos
Größe auswählen
100 MG
CHF 157.00
500 MG
CHF 743.00
CHF 157.00
Voraussichtliches Versanddatum07. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 157.00
500 MG
CHF 743.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C26H27FePS
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
458.38
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 157.00
Voraussichtliches Versanddatum07. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
146-149 °C
Funktionelle Gruppe
phosphine
thioether
SMILES String
[Fe].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.CC(C)(C)S[C]2[CH][CH][CH][C]2P(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C21H22PS.C5H5.Fe/c1-21(2,3)23-20-16-10-15-19(20)22(17-11-6-4-7-12-17)18-13-8-5-9-14-18;1-2-4-5-3-1;/h4-16H,1-3H3;1-5H;
InChIKey
IHULVPNADBGKMY-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Enantioselective allylic substitution, enantioselective 1,3-dipolar cycloaddition.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)