Merck
762156
Sigma-Aldrich
Di-μ-mesylbis[2′-(amino-N)[1,1′-biphenyl]-2-yl-C]dipalladium(II)
95%
Größe auswählen
1 G
CHF 111.00
5 G
CHF 307.00
CHF 111.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 111.00
5 G
CHF 307.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C26H26N2O6Pd2S2
Molekulargewicht:
739.46
UNSPSC-Code:
12352300
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 111.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
95%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
176-186 °C (decomposition)
SMILES String
CS(=O)(=O)O[Pd]c1ccccc1-c2ccccc2N.CS(=O)(=O)O[Pd]c3ccccc3-c4ccccc4N
InChI
1S/2C12H10N.2CH4O3S.2Pd/c2*13-12-9-5-4-8-11(12)10-6-2-1-3-7-10;2*1-5(2,3)4;;/h2*1-6,8-9H,13H2;2*1H3,(H,2,3,4);;/q;;;;2*+1/p-2
InChIKey
HWRAKXKBWAQMFD-UHFFFAOYSA-L
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)