Merck
686948
Sigma-Aldrich
5-Methylpyrimidin
96%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H6N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
94.11
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
96%
Form
solid
bp
152-154 °C/760 mmHg
mp (Schmelzpunkt)
33-37 °C
SMILES String
Cc1cncnc1
InChI
1S/C5H6N2/c1-5-2-6-4-7-3-5/h2-4H,1H3
InChIKey
TWGNOYAGHYUFFR-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Sol. 2
Lagerklassenschlüssel
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
125.0 °F
Flammpunkt (°C)
51.67 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)