Wichtige Dokumente
685119
Deoxycholsäure-24-13C
99 atom % 13C, 98% (CP)
Synonym(e):
3a,12a-Dihydroxy-5ß-cholsäure-24-13C, 7-Deoxycholsäure-24-13C, Desoxycholsäure-24-13C
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Assay
98% (CP)
Form
powder
Methode(n)
mass spectrometry (MS): suitable
mp (Schmelzpunkt)
171-174 °C
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
C[C@H](CC[13C](O)=O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC[C@@H]4C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3C[C@H](O)[C@]12C
InChI
1S/C24H40O4/c1-14(4-9-22(27)28)18-7-8-19-17-6-5-15-12-16(25)10-11-23(15,2)20(17)13-21(26)24(18,19)3/h14-21,25-26H,4-13H2,1-3H3,(H,27,28)/t14-,15-,16-,17+,18-,19+,20+,21+,23+,24-/m1/s1/i22+1
InChIKey
KXGVEGMKQFWNSR-JJUQXLBJSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)