Merck
684325
Sigma-Aldrich
tert-Butyldimethylsilyl (S)-(+)-Glycidylether
98%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H20O2Si
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
188.34
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
98%
Form
liquid
Optische Aktivität
[α]22/D +6.5°, neat
Brechungsindex
n20/D 1.4320
bp
197-199 °C/760 mmHg
Dichte
0.890 g/mL at 25 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC(C)(C)[Si](C)(C)OC[C@@H]1CO1
InChI
1S/C9H20O2Si/c1-9(2,3)12(4,5)11-7-8-6-10-8/h8H,6-7H2,1-5H3/t8-/m0/s1
InChIKey
YANSSVVGZPNSKD-QMMMGPOBSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
165.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
73.89 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)