Merck
682063
Sigma-Aldrich
1-Methyl-1H-Pyrazol-4-Carboxylsäure
97%
Synonym(e):
1-Methyl-4-pyrazolcarbonsäure
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H6N2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
126.11
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
203-208 °C
SMILES String
Cn1cc(cn1)C(O)=O
InChI
1S/C5H6N2O2/c1-7-3-4(2-6-7)5(8)9/h2-3H,1H3,(H,8,9)
InChIKey
UPPPWUOZCSMDTR-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)