Merck
681873
Sigma-Aldrich
Ethyl-3-(trifluormethyl)-1H-Pyrazol-4-Carboxylat
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H7F3N2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
208.14
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
144-148 °C
SMILES String
CCOC(=O)c1c[nH]nc1C(F)(F)F
InChI
1S/C7H7F3N2O2/c1-2-14-6(13)4-3-11-12-5(4)7(8,9)10/h3H,2H2,1H3,(H,11,12)
InChIKey
VYXIHSAEOXPAEY-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)