152307
3-Hydroxypyridin-2-carboxylsäure
98%
Synonym(e):
3-Hydroxypicolsäure, 3-HPA, 3-Hydroxypyridin-2-carboxylsäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Form
powder or crystals
mp (Schmelzpunkt)
213-218 °C (lit.)
SMILES String
OC(=O)c1ncccc1O
InChI
1S/C6H5NO3/c8-4-2-1-3-7-5(4)6(9)10/h1-3,8H,(H,9,10)
InChIKey
BRARRAHGNDUELT-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable