Wichtige Dokumente
681482
2-(Allyldimethylsilyl)pyridin
90%
Synonym(e):
Allyldimethyl-(2-pyridyl)-silan
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
90%
Brechungsindex
n20/D 1.5046
Dichte
0.913 g/mL at 25 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
C[Si](C)(CC=C)c1ccccn1
InChI
1S/C10H15NSi/c1-4-9-12(2,3)10-7-5-6-8-11-10/h4-8H,1,9H2,2-3H3
InChIKey
WIRIPVDRZYVTCG-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
160.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
71.1 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)