Merck
521264
Sigma-Aldrich
3-[(Trimethylsilyl)ethinyl]pyridin
97%
Größe auswählen
5 G
CHF 90.00
CHF 90.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
CHF 90.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H13NSi
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
175.30
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 90.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.529 (lit.)
bp
229 °C (lit.)
Dichte
0.922 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
C[Si](C)(C)C#Cc1cccnc1
InChI
1S/C10H13NSi/c1-12(2,3)8-6-10-5-4-7-11-9-10/h4-5,7,9H,1-3H3
InChIKey
MTMBLPOPETZZRX-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
3-[(Trimethylsilyl)ethynyl]pyridine is a pyridine derivative.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
201.9 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
94.4 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)