Merck
681288
Sigma-Aldrich
2-Chlor-5-Methoxypyrimidin
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H5ClN2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
144.56
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
Funktionelle Gruppe
chloro
SMILES String
COc1cnc(Cl)nc1
InChI
1S/C5H5ClN2O/c1-9-4-2-7-5(6)8-3-4/h2-3H,1H3
InChIKey
RSUBGBZOMBTDTI-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)