Merck
304476
Sigma-Aldrich
5-Fluor-2-methylbenzothiazol
97%
Größe auswählen
5 G
CHF 52.10
CHF 52.10
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
CHF 52.10
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H6FNS
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
167.20
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 52.10
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.584 (lit.)
bp
110-112 °C/7 mmHg (lit.)
Dichte
1.256 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
fluoro
SMILES String
Cc1nc2cc(F)ccc2s1
InChI
1S/C8H6FNS/c1-5-10-7-4-6(9)2-3-8(7)11-5/h2-4H,1H3
InChIKey
LDBFGRGBYVULTJ-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
185.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
85 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Giuseppe Manfroni et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 20(2), 866-876 (2011-12-27)
Hepatitis C virus (HCV) infection has been recognized as the major cause of liver failure that can lead to hepatocellular carcinoma. Among all the HCV proteins, NS5B polymerase represents a leading target for drug discovery strategies. Herein, we describe our