Merck
83711
Sigma-Aldrich
Rhodium auf Aktivkohle
5% rhodium (Rh) basis
About This Item
UNSPSC-Code:
12161600
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Form
solid
Eignung der Reaktion
core: rhodium
reagent type: catalyst
Konzentration
5% Rh
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
nwg