Wichtige Dokumente
680532
3-(N,N-Dimethylamino)phenylboronsäure
≥95%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥95%
mp (Schmelzpunkt)
178-190 °C
Funktionelle Gruppe
amine
SMILES String
CN(C)c1cccc(c1)B(O)O
InChI
1S/C8H12BNO2/c1-10(2)8-5-3-4-7(6-8)9(11)12/h3-6,11-12H,1-2H3
InChIKey
YZQQHZXHCXAJAV-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- Modulators of survival motor neuron protein
- Glucokinase activators
- Aryl ethers for use as Bacillus anthracis enoyl-ACP reductase inhibitors
Reactant involved in synthesis of:
- Thiourea-functionalized paracyclophanes
- Low-background fluorescent imaging agents for nitric oxide
Reactant to undergo regioselective iodination and bromination
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?