Merck
679836
Sigma-Aldrich
4-Fluor-Resorcin
97%
Synonym(e):
1,3-Dihydroxy-4-fluorbenzol, 4-Fluor-1,3-benzoldiol
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H5FO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
128.10
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
96-100 °C
Funktionelle Gruppe
fluoro
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
Oc1ccc(F)c(O)c1
InChI
1S/C6H5FO2/c7-5-2-1-4(8)3-6(5)9/h1-3,8-9H
InChIKey
XPOIJNIQXJYQOV-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)