Wichtige Dokumente
679097
(R)-(−)-2-Methylpyrrolidin
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Brechungsindex
n20/D 1.4353
Qualitätsniveau
Dichte
0.842 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
C[C@@H]1CCCN1
InChI
1S/C5H11N/c1-5-3-2-4-6-5/h5-6H,2-4H2,1H3/t5-/m1/s1
InChIKey
RGHPCLZJAFCTIK-RXMQYKEDSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
- 4,5-fused pyridazinone derivatives are applicable as potent histamine H3 receptor antagonists.[1]
- Naphthalenoid histamine H3 receptor antagonist.[2]
- Pyrrolo[2,3-d]pyrimidine derivatives as potent inhibitors of leucine-rich repeat kinase 2.[3]
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
45.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
7.22 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?