Wichtige Dokumente
324450
(S)-(+)-1-(2-Pyrrolidinylmethyl)pyrrolidin
96%
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
96%
Optische Aktivität
[α]19/D +7.0°, c = 2.4 in ethanol
Brechungsindex
n20/D 1.4871 (lit.)
bp
99-101 °C/2 mmHg (lit.)
Dichte
0.946 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
C1CCN(C1)C[C@@H]2CCCN2
InChI
1S/C9H18N2/c1-2-7-11(6-1)8-9-4-3-5-10-9/h9-10H,1-8H2/t9-/m0/s1
InChIKey
YLBWRMSQRFEIEB-VIFPVBQESA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
190.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
88 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Artikel
Chiral vicinal diamines are of tremendous interest to the synthetic chemist as they are found in many chiral catalysts and pharmaceuticals.