Merck
678805
Sigma-Aldrich
3-(3-Bromphenyl)-1H-Pyrazol
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H7BrN2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
223.07
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
71-75 °C
Funktionelle Gruppe
bromo
SMILES String
Brc1cccc(c1)-c2cc[nH]n2
InChI
1S/C9H7BrN2/c10-8-3-1-2-7(6-8)9-4-5-11-12-9/h1-6H,(H,11,12)
InChIKey
NVRXIZHZQPRBKL-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)