Wichtige Dokumente
P9129
5-Pregnen-3β-ol-20-one
≥98%
Synonym(e):
3β-Hydroxy-5-pregnen-20-on
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
synthetic (organic)
Assay
≥98%
Form
powder
Löslichkeit
ethanol: soluble 10 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
Funktionelle Gruppe
ketone
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
room temp
SMILES String
[H][C@@]12CC=C3C[C@@H](O)CC[C@]3(C)[C@@]1([H])CC[C@]4(C)[C@H](CC[C@@]24[H])C(C)=O
InChI
1S/C21H32O2/c1-13(22)17-6-7-18-16-5-4-14-12-15(23)8-10-20(14,2)19(16)9-11-21(17,18)3/h4,15-19,23H,5-12H2,1-3H3/t15-,16-,17+,18-,19-,20-,21+/m0/s1
InChIKey
ORNBQBCIOKFOEO-QGVNFLHTSA-N
Angaben zum Gen
human ... SERPINA6(866)
rat ... Ar(24208)
Verwandte Kategorien
Anwendung
- as a substrate for 3β-HSD at a concentration of 1 μg/mL to study the time-dependent effect of reduced oxygen tension on 3β-hydroxysteroid dehydrogenase (3β-HSD) activity
- as a progestin precursor to study the effects of splenic macrophages on progestin secretion of luteal cells
- in the testicular interstitial cell culture medium at a concentration of 15mg/mL
Biochem./physiol. Wirkung
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?