Merck
761745
Sigma-Aldrich
5-bromobenzothiazole
97%
Größe auswählen
500 MG
CHF 84.50
CHF 84.50
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 MG
CHF 84.50
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H4BrNS
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
214.08
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 84.50
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
105-110 °C
Funktionelle Gruppe
bromo
SMILES String
Brc1ccc2scnc2c1
InChI
1S/C7H4BrNS/c8-5-1-2-7-6(3-5)9-4-10-7/h1-4H
InChIKey
KFDDRUWQFQJGNL-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)