Merck
675148
Sigma-Aldrich
5-Brom-8-Nitroisochinolin
90%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H5BrN2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
253.05
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
90%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
136-140 °C
Funktionelle Gruppe
bromo
nitro
SMILES String
[O-][N+](=O)c1ccc(Br)c2ccncc12
InChI
1S/C9H5BrN2O2/c10-8-1-2-9(12(13)14)7-5-11-4-3-6(7)8/h1-5H
InChIKey
ULGOLOXWHJEZNZ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Skull and crossbonesCorrosion
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)