Merck
674419
Sigma-Aldrich
Dihexadecyldisulfid
99%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C32H66S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
515.00
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Assay
99%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
53-56 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CCCCCCCCCCCCCCCCSSCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C32H66S2/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-32H2,1-2H3
InChIKey
GUBWMRCVCQFLOJ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
>230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
> 110 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Recent research highlights tunable properties of inorganic nanoparticles, driving interest in optoelectronics.