Merck
673390
Sigma-Aldrich
1,3-Di-tert-Butylbenzimidazoliumchlorid
96%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C15H23ClN2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
266.81
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
eCl@ss:
32151902
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
96%
Form
solid
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
mp (Schmelzpunkt)
204 °C (dec.)
SMILES String
[Cl-].CC(C)(C)n1c[n+](c2ccccc12)C(C)(C)C
InChI
1S/C15H23N2.ClH/c1-14(2,3)16-11-17(15(4,5)6)13-10-8-7-9-12(13)16;/h7-11H,1-6H3;1H/q+1;/p-1
InChIKey
CMQDFXSMZLANNA-UHFFFAOYSA-M
Anwendung
Reactant for preparation of:
  • NHC borane complexes by Lewis base exchange
  • Fluorescent 5,5′-bibenzimidazolylidenes
  • Donor-acceptor triazenes
Rechtliche Hinweise
Sold under license from Kanata Chemical Technologies Inc. for research purposes only.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Emerging class of privileged ligands