Merck
672939
Sigma-Aldrich
S-tert-Butylchlorothioformiat
96%
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)3CSCOCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
152.64
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
96%
Brechungsindex
n20/D 1.4727
bp
32 °C/5 mmHg
Dichte
0.967 g/mL at 25 °C
Funktionelle Gruppe
chloro
thioether
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC(C)(C)SC(Cl)=O
InChI
1S/C5H9ClOS/c1-5(2,3)8-4(6)7/h1-3H3
InChIKey
IFVLGABUISIOQQ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
FlameCorrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
93.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
33.9 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)