Merck
672297
Sigma-Aldrich
(S)-N,N′-Dimethyl-1,1′-binaphthyldiamin
≥99.0%
Synonym(e):
(S)-N,N′-Dimethyl-1,1′-binaphthalin-2,2′--diamin, (S)-N,N′-Dimethyl-2,2′-diamino-1,1′-binaphthyl
Größe auswählen
100 MG
CHF 82.90
CHF 82.90
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 82.90
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C22H20N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
312.41
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 82.90
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
≥99.0% (HPLC)
≥99.0%
Optische Reinheit
enantiomeric excess: ≥99.0% (HPLC)
Funktionelle Gruppe
amine
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CNc1ccc2ccccc2c1-c3c(NC)ccc4ccccc34
InChI
1S/C22H20N2/c1-23-19-13-11-15-7-3-5-9-17(15)21(19)22-18-10-6-4-8-16(18)12-14-20(22)24-2/h3-14,23-24H,1-2H3
InChIKey
PXDKDUXMEHPNCO-UHFFFAOYSA-N
Verpackung
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)