Merck
667935
Sigma-Aldrich
Wolfram(VI)-ethoxid
99%
Synonym(e):
Hexaethoxytungsten
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H30O6W
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
454.20
UNSPSC-Code:
12352300
Assay
99%