667730
3-(2-Furyl)propionsäure
97%
Synonym(e):
2-Furanpropansäure, 2-Furanpropionsäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
56-60 °C
SMILES String
OC(=O)CCc1ccco1
InChI
1S/C7H8O3/c8-7(9)4-3-6-2-1-5-10-6/h1-2,5H,3-4H2,(H,8,9)
InChIKey
XLTJXJJMUFDQEZ-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3