Merck
667331
Sigma-Aldrich
2-Chlor-6-Methoxybenzothiazol
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H6ClNOS
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
199.66
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
52-56 °C
Funktionelle Gruppe
chloro
SMILES String
COc1ccc2nc(Cl)sc2c1
InChI
1S/C8H6ClNOS/c1-11-5-2-3-6-7(4-5)12-8(9)10-6/h2-4H,1H3
InChIKey
FVUFTABOJFRHSU-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
>230.0 °F
Flammpunkt (°C)
> 110 °C
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)