Merck
538582
Sigma-Aldrich
2,4-Dihydroxybenzoesäurehydrazid
97%
Größe auswählen
25 G
CHF 168.00
CHF 168.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 G
CHF 168.00
About This Item
Lineare Formel:
(OH)2C6H3CONHNH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
168.15
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 168.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
247-250 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
amine
hydrazine
SMILES String
NNC(=O)c1ccc(O)cc1O
InChI
1S/C7H8N2O3/c8-9-7(12)5-2-1-4(10)3-6(5)11/h1-3,10-11H,8H2,(H,9,12)
InChIKey
GOPUHTXVZGIOHN-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
2,4-Dihydroxybenzoic acid hydrazide is a phenolic hydrazide. 2,4-Dihydroxybenzohydrazide can be prepared by employing ethyl 2,4-dihydroxybenzoate and hydrazine hydrate as starting reagent.[1]
Anwendung
2,4-Dihydroxybenzoic acid hydrazide may be used in the synthesis of:
  • 2,4-dihydroxy-N′-(4-methoxybenzylidene)benzohydrazide[2]
  • 2,4-dihydroxy-N′-(2-hydroxy-4-methoxybenzylidene)benzohydrazide[3]
  • (E)-2,4-dihydroxy-N′-(2-hydroxy-3-methoxy-5-nitrobenzylidene) benzohydrazide dihydrate[4]
  • [N′-(5-chloro-2-oxidobenzyl-κO)-2,4-dihydroxybenzohydrazidato-κ2N′,O](methanol-κO)dioxidomolybdenum(VI)–4,4′-bipyridine[5]
  • (E)-N′-(3,4-dimethoxybenzylidene)-2,4-dihydroxybenzohydrazide methanol solvate[6]
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
(E)-N'-(3, 4-Dimethoxybenzylidene)-2, 4-dihydroxybenzohydrazide methanol solvate.
Zhang QL, et al.
Acta Crystallographica Section E, Structure Reports Online, 65(10), o2392-o2393 (2009)
2, 4-Dihydroxy-N'-(4-methoxybenzylidene) benzohydrazide.
Diao YP, et al.
Acta Crystallographica Section E, Structure Reports Online, 64(2), o470-o470 (2008)
(E)-2, 4-Dihydroxy-N'-(2-hydroxy-3-methoxy-5-nitrobenzylidene) benzohydrazide dihydrate.
Han YY, et al.
Acta Crystallographica Section E, Structure Reports Online, 66(5), o1085-o1086 (2010)
Synthesis of 2, 4-Dihydroxybenzohydrazide.
Camber B and Dziewiatkowski DD.
Journal of the American Chemical Society, 73(8), 4021-4021 (1951)
[N'-(5-Chloro-2-oxidobenzyl-?O)-2, 4-dihydroxybenzohydrazidato-?2N',O](methanol-?O) dioxidomolybdenum (VI)?4, 4'-bipyridine (1/1).
Ngan NK, et al.
Acta Crystallographica Section E, Structure Reports Online, 67(6), m747-m747 (2011)