Merck
666270
Sigma-Aldrich
3-Amino-2-(trifluormethyl)-propionsäure-methylester
90%
Synonym(e):
Methyl 2-(aminomethyl)-3,3,3-trifluoro-propanoate
About This Item
Lineare Formel:
H2NCH2CH(CF3)CO2CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
171.12
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
90%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.374
bp
50 °C/0.2 mmHg
Dichte
1.345 g/mL at 25 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
COC(=O)C(CN)C(F)(F)F
InChI
1S/C5H8F3NO2/c1-11-4(10)3(2-9)5(6,7)8/h3H,2,9H2,1H3
InChIKey
IWNHSPZURKMJSI-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
213.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
101 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)