Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C21H13ClF6N2O5S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
554.85
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 25 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
ClC1=CC(C(F)(F)F)=CN=C1N(S(C2=CC=C(C(O)=O)C=C2)(=O)=O)CC3=CC=C(OC(F)(F)F)C=C3
InChI
1S/C21H13ClF6N2O5S/c22-17-9-14(20(23,24)25)10-29-18(17)30(11-12-1-5-15(6-2-12)35-21(26,27)28)36(33,34)16-7-3-13(4-8-16)19(31)32/h1-10H,11H2,(H,31,32)
InChI key
IJGQFZYYEHCCIZ-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
RQ-00203078 is an orally available potent and selective TRPM8 antagonist that potently reduces cation currents induced by menthol and other TRPM8 agonists. RQ-00203078 inhibits HSC3 and HSC4 oral squamous carcinoma cell migration and invasion in vitro.
RQ-00203078 is an orally available potent and selective TRPM8 antagonist.
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?