Merck
666130
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-2-Amino-2-(4-tert-butylphenyl)ethanol
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H19NO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
193.29
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352116
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
115-119 °C
SMILES String
CC(C)(C)c1ccc(cc1)[C@H](N)CO
InChI
1S/C12H19NO/c1-12(2,3)10-6-4-9(5-7-10)11(13)8-14/h4-7,11,14H,8,13H2,1-3H3/t11-/m1/s1
InChIKey
TXUFIGBVDCUITR-LLVKDONJSA-N
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)