Merck
665320
Sigma-Aldrich
4-Brom-2-methylbenzonitril
97%
About This Item
Lineare Formel:
BrC6H3(CH3)CN
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
196.04
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
65-69 °C
Funktionelle Gruppe
bromo
nitrile
SMILES String
Cc1cc(Br)ccc1C#N
InChI
1S/C8H6BrN/c1-6-4-8(9)3-2-7(6)5-10/h2-4H,1H3
InChIKey
LPEBMDFRIKYFCF-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)