Wichtige Dokumente
665231
(+)-1,2-Bis[(2R,5R)-2,5-dimethylphospholano]ethan
kanata purity
Synonym(e):
(R,R)-Me-BPE
About This Item
Empfohlene Produkte
Brechungsindex
n20/D 1.534
bp
64-67 °C/0.06 mmHg
Dichte
0.940 g/mL at 25 °C
SMILES String
C[C@@H]1CC[C@@H](C)P1CCP2[C@H](C)CC[C@H]2C
InChI
1S/C14H28P2/c1-11-5-6-12(2)15(11)9-10-16-13(3)7-8-14(16)4/h11-14H,5-10H2,1-4H3/t11-,12-,13-,14-/m1/s1
InChIKey
IRCDUOCGSIGEAI-AAVRWANBSA-N
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 4 - Pyr. Liq. 1
Lagerklassenschlüssel
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Artikel
Asymmetric hydrogenation enables scalable synthesis of single-enantiomer compounds with minimal byproducts, ideal for commercial manufacturing.