Wichtige Dokumente
663557
2-Amino-5-(4-fluorphenyl)-1,3,4-thiadiazol
97%
Synonym(e):
5-(4-Fluorphenyl)-1,3,4-thiadiazol-2-amin
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
238-243 °C
SMILES String
Nc1nnc(s1)-c2ccc(F)cc2
InChI
1S/C8H6FN3S/c9-6-3-1-5(2-4-6)7-11-12-8(10)13-7/h1-4H,(H2,10,12)
InChIKey
WRSVCKNLHZWSNJ-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
- Bithiophene based azo dyes with possible nonlinear optical (NLO) properties.
- 4-Thiazolidinone derivatives as potent HCV NS5B polymerase inhibitors.
- 1,3,4-Thiadiazole and phenothiazine hybrids as possible antitubercular agents.
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)