Merck
663050
Sigma-Aldrich
trans-2-(1-Octenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan
95%
Synonym(e):
(E)-1-Octenylboronsäure-pinakolester, trans-1-Octen-1-ylboronsäure-pinakolester, trans-1-Octenylboronsäure-pinakolester
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C14H27BO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
238.17
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
Assay
95%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.446
bp
86-90 °C/0.4-0.5 mmHg
Dichte
0.881 g/mL at 25 °C
SMILES String
CCCCCC\C=C\B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
InChI
1S/C14H27BO2/c1-6-7-8-9-10-11-12-15-16-13(2,3)14(4,5)17-15/h11-12H,6-10H2,1-5H3/b12-11+
InChIKey
KQTOSGTXAFJZSJ-VAWYXSNFSA-N
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)