Fortfahren mit
D8037
Driselase Basidiomycetes sp.
BioReagent, suitable for plant cell culture
Synonym(e):
Driselase aus Basidiomycetes ssp.
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
10171502
EC Number:
286-055-3
NACRES:
NA.72
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
product line
BioReagent
Quality Segment
form
powder
composition
Protein, ≥10% biuret
technique(s)
cell culture | plant: suitable
application(s)
agriculture
storage temp.
−20°C
Application
Driselase Basidiomycetes sp. wird wie folgt verwendet:
  • bei der Sphäroplastenherstellung aus Coccomyxa-Zellen
  • in einem Mutageneseprotokoll auf Basis von CRISPR/Cas9 für Brachypodium distachyon und sein verwandtes Allopolyploid Brachypodium hybridum
  • für den Zellwandaufschluss zum Durchführen der Ganzpräparatimmunlokalisierung von Lotus japonicus Wurzelgewebe
Biochem/physiol Actions
Driselase ist eine natürliche Mischung von Enzymaktivitäten (Kohlenhydrate aus Pilzen), die zum Aufschluss von Pflanzenzellwänden verwendet wird, um die Mazeration von Pflanzenmaterial, die Protoplastenbildung und Extraktionsprozesse zu erleichtern. Driselase setzt Zellwandkohlenhydrate frei. Diese Formulierung enthält die Enzymaktivitäten von Cellulose, Endo-1,3-β-glucanase und Xylanase.
Other Notes
Rohes Pulver mit Laminarinase, Xylanase und Cellulase.
Legal Information
Driselase is a trademark of ASKA Animal Health Co. Ltd.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
D5417C1794D5912
technique(s)
cell culture | plant: suitable
technique(s)
cell culture | plant: suitable
technique(s)
cell culture | plant: suitable
technique(s)
cell culture | plant: suitable
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
application(s)
agriculture
application(s)
agriculture
application(s)
agriculture
application(s)
agriculture
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
composition
Protein, ≥10% biuret
composition
-
composition
-
composition
-
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. Hi, do you know dissolvability and the optimum pH of this enzyme?
    1 answer
    1. As per our Enzymatic Assay of XYLANASE Activity in DRISELASE (EC 3.2.1.8):
      Driselase (Xylanase) Enzyme Solution
      (Immediately before use, prepare a solution containing 0.075 – 0.15 units/ml of Xylanase in
      cold deionized water.) The pH information can also be found in the link below:
      https://www.sigmaaldrich.cn/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/124/166/d9515enz.pdf