Merck
662941
Sigma-Aldrich
2,5-Thiophendicarbonsäurechlorid
97%
Synonym(e):
2,5-Bis-(chlorcarbonyl)-thiophen
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H2Cl2O2S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
209.05
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
bp
150-152 °C/11 mmHg
mp (Schmelzpunkt)
43-47 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
ClC(=O)c1ccc(s1)C(Cl)=O
InChI
1S/C6H2Cl2O2S/c7-5(9)3-1-2-4(11-3)6(8)10/h1-2H
InChIKey
UCRQTPGCFCBLOX-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Building block for the synthesis of chiral bis-oxazoline ligands used in copper- and ruthenium-catalyzed asymmetric cyclopropanations.[1][2]
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
>230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
> 110 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Tetrahedron Letters, 45, 5649-5649 (2004)
Synthetic Communications, 35, 2665-2665 (2005)