661708
(R)-(−)-COP-OAc Katalysator
95%
Synonym(e):
Di-μ-acetato-bis-[η5-(R)-(pR)-2-(2′-(4′-methylethyl)-oxazolinyl)-cyclopentadienyl,1-C,3′-N)-(η4-tetraphenylcyclobutadien)-cobalt]-dipalladium
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
95%
mp (Schmelzpunkt)
241-251 °C (dec.)
SMILES String
[Co].[Co].CC(=O)[O+]1[Pd-][O+]([Pd-]1)C(C)=O.CC(C)[C@@H]2COC(=N2)[C]3[CH][CH][CH][CH]3.CC(C)[C@@H]4COC(=N4)[C]5[CH][CH][CH][CH]5.c6ccc(cc6)[C]7[C]([C]([C]7c8ccccc8)c9ccccc9)c%10ccccc%10.c%11ccc(cc%11)[C]%12[C]([C]([C]%12c%13ccccc%13)c%14ccccc%14)c%15ccccc%15
InChI
1S/2C28H20.2C11H14NO.2C2H3O2.2Co.2Pd/c2*1-5-13-21(14-6-1)25-26(22-15-7-2-8-16-22)28(24-19-11-4-12-20-24)27(25)23-17-9-3-10-18-23;2*1-8(2)10-7-13-11(12-10)9-5-3-4-6-9;2*1-2(3)4;;;;/h2*1-20H;2*3-6,8,10H,7H2,1-2H3;2*1H3;;;;/q;;;;2*+1;;;2*-1/t;;2*10-;;;;;;/m..00....../s1
InChIKey
WZRJKKZQBPMZCQ-TWWPWAOZSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)