Wichtige Dokumente
661023
Hydroxy(cyclooctadien)rhodium(I)-Dimer
95%
Synonym(e):
(Cyclooctadiene)rhodium hydroxide dimer, 1,5-Cyclooctadiene)hydroxyrhodium dimer, Bis(cyclooctadiene)dihydroxodirhodium, Bis[(1,2,5,6-η)-1,5-cyclooctadiene]di--μ-hydroxydirhodium, Bis[(1,5-cyclooctadiene)(hydroxy)rhodium], [Rh(OH)(1,5-cod)]2
Qualitätsniveau
Assay
95%
Form
solid
Eignung der Reaktion
core: rhodium
reagent type: catalyst
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp (Schmelzpunkt)
199 °C (dec.)
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
SMILES String
O[Rh].O[Rh].C1CC=CCCC=C1.C2CC=CCCC=C2
InChI
1S/2C8H12.2H2O.2Rh/c2*1-2-4-6-8-7-5-3-1;;;;/h2*1-2,7-8H,3-6H2;2*1H2;;/q;;;;2*+1/p-2/b2*2-1-,8-7-;;;;
InChIKey
IUAQXTGDGDIMOD-MIXQCLKLSA-L
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Rhodium-Catalyzed Oxygenative Addition to Terminal Alkynes for the Synthesis of Esters, Amides, and Carboxylic Acids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Discover the role of boronic acids in enantioenriched C(sp2)–C(sp2) product synthesis, specifically the rhodium-catalyzed Suzuki–Miyaura-type arylations of allylic halides and cyclobutenes.