Fortfahren mit
71028
Monobrom(trimethylammonio)bimanbromid
suitable for fluorescence, ≥90.0% (HPLC)
Synonym(e):
(Trimethylammonio)-monobrom-biman, 5-(Brommethyl)-N,N,N,2,6-pentamethyl-1,7-dioxo-1H,7H-pyrazolo[1,2-a]pyrazol-3-methanaminiumbromid, Brombiman q, Thiolyt MQ, qBBr
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 261.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C13H19Br2N3O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
409.12
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4630658
CHF 261.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥90.0% (HPLC)
form
powder
solubility
DMSO: 5 mg/mL
fluorescence
λex 380 nm; λem 475 nm in 0.1 M phosphate pH 7.5
suitability
suitable for fluorescence
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Br-].CC1=C(CBr)N2N(C1=O)C(=O)C(C)=C2C[N+](C)(C)C
InChI
1S/C13H19BrN3O2.BrH/c1-8-10(6-14)15-11(7-17(3,4)5)9(2)13(19)16(15)12(8)18;/h6-7H2,1-5H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
FCRPMMVPBVOKQS-UHFFFAOYSA-M
Biochem/physiol Actions
Monobromobimanes are essentially nonfluorescent until conjugated and readily react with low molecular weight thiols. Unlike common monobromobimanes, this carries a positive charge, thus permitting separation of conjugates by electrophoresis or cation-exchange chromatography
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Other Notes
Reagens zur Markierung von Thiolen in biol. Materialien
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML3560426296SML3587
description
suitable for fluorescence, ≥90.0% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
ACS reagent, ≥98.0%
description
≥98% (HPLC)
suitability
suitable for fluorescence
suitability
-
suitability
-
suitability
-
fluorescence
λex 380 nm; λem 475 nm in 0.1 M phosphate pH 7.5
fluorescence
-
fluorescence
-
fluorescence
-
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
solubility
DMSO: 5 mg/mL
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-10 to -25°C
assay
≥90.0% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98.0%
assay
≥98% (HPLC)
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)