Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 1 L | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 49.10 | |
| 25 L | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 412.00 | |
| 50 L | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 10’780.00 |
Über diesen Artikel
Produktname
Natronlauge 10%, EMPROVE® EXPERT
Quality Level
product line
EMPROVE® EXPERT
assay
9.9-10.1% (acidimetric, NaOH)
form
liquid
pH
13.8 (20 °C in H2O)
density
1.11 g/cm3 at 20 °C
application(s)
cleaning in place
pharma/biopharma processes
storage temp.
no temp limit
General description
Application
Recommended for high-risk applications: All our MQ 500 GMP (IPEC-PQG/ EXCiPACT) solutions for CIP and buffer preparation are manufactured under excipient GMP conditions and feature low endotoxin and bioburden levels.
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| product line EMPROVE® EXPERT | product line EMPROVE® EXPERT | product line EMPROVE® EXPERT | product line EMPROVE® EXPERT |
| Quality Level 500 | Quality Level 500 | Quality Level 500 | Quality Level 500 |
| pH 13.8 (20 °C in H2O) | pH 14 (20 °C, 89 g/L in H2O) | pH 13.5 (20 °C in H2O) | pH 14 (20 °C in H2O) |
| storage temp. no temp limit | storage temp. 15-25°C | storage temp. no temp limit | storage temp. no temp limit |
| density 1.11 g/cm3 at 20 °C | density 1.52 g/cm3 at 20 °C | density 1.01 g/cm3 at 20 °C | density 1.28 g/cm3 at 20 °C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Natronlauge 10%
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
wgk
WGK 1
hcodes
Lagerklasse
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Bleiben Sie mit dem Emprove®-Programm GMP-konform
Beschleunigen Sie die Qualifizierung, halten Sie die Vorschriften ein und sparen Sie Zeit mit Emprove® Dossiers.
Hinweis: Sie werden zu EmproveSuite.com weitergeleitet. Ihr Benutzername und Passwort sind von SigmaAldrich.com getrennt und können abweichen.
Registrieren Sie sich kostenlos und erhalten Sie innerhalb weniger Minuten Zugang zu Emprove® Dossiers. Aktualisieren Sie Ihr Abonnement, um erweiterte und angepasste Inhalte in der Emprove® Suite freizuschalten.
Sie finden nicht, was Sie suchen? Besuchen Sie die Emprove® Programm-Hilfeseite.
Artikel
See how a global-local manufacturing model ensures reliable and consistent supply of high-quality process liquids and buffers for biomanufacturing.
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 1002329025 | 04027269212766 |
| 1002329950 | 04027269293376 |
| 1002321002 | 04027269234362 |