Wichtige Dokumente
655414
2-(2′-Di-tert-butylphosphin)biphenylpalladium(II)-Acetat
97%
Synonym(e):
Palladium-(acetato-ΚO)[2′-[bis-(1,1-dimethylethyl)-phosphino-ΚP][1,1′-biphenyl]-2-yl ΚC]
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
solid
Eignung der Reaktion
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Cross Couplings
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
mp (Schmelzpunkt)
130-140 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
CC(=O)[Pd]1c2ccccc2-c3ccccc3[PH]1(C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C20H26P.C2H4O2.Pd/c1-19(2,3)21(20(4,5)6)18-15-11-10-14-17(18)16-12-8-7-9-13-16;1-2(3)4;/h7-12,14-15H,1-6H3;1H3,(H,3,4);/q;;+1/p-1
InChIKey
IEYDYAASBZOBOC-UHFFFAOYSA-M
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Artikel
Palladacyclic catalysts by Bedford's group facilitate coupling reactions with low catalyst loadings and challenging aryl chlorides.