Merck
654663
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-1-Cbz-3-Pyrrolidinol
95%
Synonym(e):
(S)-1-Benzyloxycarbonyl-3-pyrrolidinol, (S)-1-Carbobenzoxy-3-pyrrolidinol, (S)-N-Z-3-pyrrolidinol
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H15NO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
221.25
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
95%
Form
solid
Optische Aktivität
[α]20/D +21°, c = 1 in chloroform
mp (Schmelzpunkt)
71-77 °C
Funktionelle Gruppe
hydroxyl
phenyl
SMILES String
O[C@H]1CCN(C1)C(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C12H15NO3/c14-11-6-7-13(8-11)12(15)16-9-10-4-2-1-3-5-10/h1-5,11,14H,6-9H2/t11-/m0/s1
InChIKey
MBLJFGOKYTZKMH-NSHDSACASA-N
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)